Principaux documents
Z227021
Spherisorb® NH2 Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L8
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 4 ea
Ampleur du marquage
1.9% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Compatibilité
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Technique de séparation
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Nécessaire, mais non fourni