Y0002379
Calcium ascorbate dihydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Calcium L-ascorbate dihydrate, L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
193,00 $
About This Item
193,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium ascorbate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
166 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
Clé InChI
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable