Y0002371
Mirabegron
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Mirabegron, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2R)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, YM 178, YM178(R)-Mirabegron
193,00 $
About This Item
193,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mirabegron
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H](CNCCC1=CC=C(NC(CC2=CSC(N)=N2)=O)C=C1)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m0/s1
Clé InChI
PBAPPPCECJKMCM-IBGZPJMESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable