Y0002348
Tibolone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tibolone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
165-169 °C
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)