Y0002210
Hawthorn dry extract for system suitability
HRS European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
hawthorn dry extract
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable