Y0002165
Donepezil for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Donepezil
212,00 $
About This Item
212,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
donepezil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N2(CCC(CC2)CC3Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C3=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
Clé InChI
ADEBPBSSDYVVLD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable