Y0002148
Adénine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Aminopurine, Vitamine B4
169,00 $
About This Item
169,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
mercaptopurine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
>360 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Clé InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable