Y0002088
Chlorprothixene for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chlorprothixene, (3Z)- 3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
chlorprothixene
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C/CCN(C)C)\c3c1cccc3
InChI
1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
Clé InChI
WSPOMRSOLSGNFJ-AUWJEWJLSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable