Principaux documents
SU860199
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 1000 ea, volume 1.5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)
clear glass
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Épaisseur du septum
1.3 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 8-425
Informations légales
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.