Principaux documents
SU860196
Supelco
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
Synonyme(s) :
Short thread 2in1 universal vial kit
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Épaisseur du septum
1.0 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 9 mm