Principaux documents
PHL84240
Mirificin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-apiosylglucoside), Puerarin apioside
10 MG
837,00 $
837,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
837,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
837,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O
InChI
1S/C26H28O13/c27-9-26(35)10-38-25(24(26)34)37-8-16-19(31)20(32)21(33)23(39-16)17-15(29)6-5-13-18(30)14(7-36-22(13)17)11-1-3-12(28)4-2-11/h1-7,16,19-21,23-25,27-29,31-35H,8-10H2/t16-,19-,20+,21-,23+,24+,25-,26-/m1/s1
Clé InChI
ZBXWGKPUSLRPHX-QOIVFALESA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3