Principaux documents
SU860142
Supelco
Septa, white PTFE/transparent blue silicone
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
1000 EA
940,00 $
940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
940,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
940,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
white PTFE/blue silicone
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E.
16 mm
Diam. × épaisseur
16 mm × 1.7 mm
Description générale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion