Principaux documents
508616
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
blue PTFE/silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.045 in., hardness 30 (Durometer: shore A), pkg of 100 ea
100 EA
140,00 $
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
Dureté
30 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Chromacol 20-ST101
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
20 mm
Diam. × épaisseur
20 mm × 0.045 in.
Description générale
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion