Principaux documents
SU860078
Supelco
Bouchons à vis à ouverture centrale et septa en PTFE/silicone, assemblés
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
100 EA
88,80 $
88,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
88,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
88,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
black polypropylene hole cap
red PTFE/silicone
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 13-425
Compatibilité
for use with 4 mL vial