Principaux documents
SU860061
Supelco
Micro-flacon (vial) à sertir nécessitant un joint de 8 mm
volume 0.7 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
amber glass vial
glass
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
7 mm × 40 mm , flat bottom
Volume
0.7 mL
Raccords
thread for 8 mm