Principaux documents
SU860058
Supelco
Micro-flacon (vial) à sertir nécessitant un joint de 8 mm
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear glass vial (conical)
glass
Conditionnement
pkg of × 100 ea
D.E. × H
7 mm × 40 mm
Volume
0.6 mL