Key Documents
SAAR5825520
Sulfite de sodium
anhydrous, univAR
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825520EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable