Principaux documents
SAAR5822700
Sodium diphenylamine-4-sulfonate
uniLAB
Synonyme(s) :
4-(Phenylamino)benzenesulfonic acid sodium salt, Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10NNaO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
pkg of 10 g (SAAR5822700BX)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Clé InChI
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable