Principaux documents
SAAR4946130
Perchloric acid solution
0.1 N, 0.1 M
Synonyme(s) :
Perchloric acid solution
About This Item
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR4946130KF)
Concentration
0.1 M
0.1 N
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C