Principaux documents
SAAR4123000
Chlorure de magnésium hexahydrate
univAR
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR4123000EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable