Principaux documents
SAAR191696
Acide sulfurique solution
1 N, 0.5 M
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352322
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR191696LL)
Concentration
0.5 M
1 N
Densité
1.03 g/mL
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable