Key Documents
SAAR191396
Hydroxyde de sodium solution
1 N
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352316
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Conditionnement
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191396LL)
Concentration
1 N
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable