Principaux documents
SAAR1524920
Chlorure de calcium dihydrate
univAR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524920EM)
Pf
176 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable