Key Documents
SAAR1461040
Buffer solution
pH 4.0±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Conditionnement
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461040LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461040KF)
pH
4.0±0.02 (20 °C±0.1)
Température de stockage
2-30°C
Application
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable