Key Documents
SAAR1123300
Ammonium hydrogen difluoride
uniLAB
Synonyme(s) :
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Formule linéaire :
NH4HF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1123300EM)
Pf
125 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Clé InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable