Principaux documents
PHL89819
Vanillic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
100 MG
378,00 $
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
378,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Beilstein:
2208364
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
208-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus lycium melissa panax pimpinella thymus zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1