93105
Avenanthramide B
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-2-{[(2E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}benzoic acid, N-[4′-Hydroxy-3′-methoxy-(E)-cinnamoyl]-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bf
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C17H15NO6/c1-24-15-8-10(2-6-14(15)20)3-7-16(21)18-13-5-4-11(19)9-12(13)17(22)23/h2-9,19-20H,1H3,(H,18,21)(H,22,23)/b7-3+
Clé InChI
JXFZHMCSCYADIX-XVNBXDOJSA-N
Application
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?