Principaux documents
PHL89767
Protopanaxadiol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(20S)-Protopanaxadiol
10 MG
492,00 $
492,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
492,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H52O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
492,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@]2([C@@]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(C([C@H](CC4)O)(C)C)CC3)C)C1)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O3/c1-19(2)10-9-15-29(7,33)23-13-17-28(6)20-11-12-22-26(3,4)24(31)14-16-27(22,5)21(20)18-25(32)30(23,28)8/h10,20-25,31-33H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22?,23-,24+,25-,27-,28-,29+,30-/m1/s1
Clé InChI
SOFRKDBOODGBCL-LNTRKWQZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3