Principaux documents
PHL89739
Naringin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-neohesperidoside, Naringenine-7-rhamnosidoglucoside, Naringoside
25 MG
410,00 $
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
410,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H32O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.53
Beilstein:
102012
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
410,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
Clé InChI
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Naringin, a flavanoid in grapefruit and other citrus fruits, potently inhibits intestinal organic anion-transporting polypeptide 1A2 (OATP1A2). Grapefruit juice thereby reduces bioavailability of many pharmacological agents taken at the same time.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable