PHL89189
Eleutheroside B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(E)-4-[-3-Hydroxy-1-propenyl]-2,6-dimethoxyphenyl-β-D-glucopyranoside, Ilexanthin A, Ligustrin, Lilacin, Magnolenin, Methoxyconiferine, Sinapyl alcohol 4-O-glucoside, Syringin, Syringoside
1 040,00 $
About This Item
1 040,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C17H24O9/c1-23-10-6-9(4-3-5-18)7-11(24-2)16(10)26-17-15(22)14(21)13(20)12(8-19)25-17/h3-4,6-7,12-15,17-22H,5,8H2,1-2H3/b4-3+/t12-,13-,14+,15-,17+/m1/s1
Clé InChI
QJVXKWHHAMZTBY-GCPOEHJPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable