Principaux documents
PHL89596
Caudatin
phyproof® Reference Substance
10 MG
883,00 $
883,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
883,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H42O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.63
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
883,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3(O)[C@]2([H])C[C@@H](OC(/C=C(C)/C(C)C)=O)[C@@]4(C)[C@@]3(CC[C@]4(C(C)=O)O)O
InChI
1S/C28H42O7/c1-16(2)17(3)13-23(31)35-22-15-21-24(5)9-8-20(30)14-19(24)7-10-27(21,33)28(34)12-11-26(32,18(4)29)25(22,28)6/h7,13,16,20-22,30,32-34H,8-12,14-15H2,1-6H3/b17-13+/t20-,21+,22+,24-,25+,26-,27-,28+/m0/s1
Clé InChI
VWLXIXALPNYWFH-UBHIOMQOSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable