Principaux documents
PHL89547
trans-Caffeic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid
100 MG
653,00 $
653,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
653,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
1954563
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
653,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
Clé InChI
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cinnamomum crataegus hedera humulus melissa mentha pimpinella plantago primula salvia sambucus thymus valeriana
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable