Principaux documents
PHL89264
Rosavine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2E)-3-Phénylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phénylprop-2-énoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyméthyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phényl-2-propényl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidine
10 MG
1 140,00 $
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 140,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
La rosavine est un antidépresseur et un anxiolytique;  anti-apoptotique.
La rosavine est un glycoside antioxydant bien connu issu de Rhadiola rosea (orpin rose, racine d′or ou racine arctique) qui présente des propriétés d′antidépresseur, anxiolytique et adaptogène.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable