Principaux documents
PHL89207
Ginkgolic acid C17:1
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6-[(10Z)-Heptadecenyl]salicylic acid, Ginkgolic acid II
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
flakes
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
Clé InChI
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable