Principaux documents
PHL84254
Rhodiosin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5,7,8-Pentahydroxyflavone 7-glucosylrhamnoside, Herbacetin 7-glucosylrhamnoside
10 MG
533,00 $
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
533,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H30O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥85.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H]([C@@H](O[C@H]([C@@H]2O)C)Oc3c(c4[o]c(c([c](c4c(c3)O)=O)O)c5ccc(cc5)O)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c1-8-15(31)25(43-26-21(37)19(35)16(32)13(7-28)41-26)22(38)27(39-8)40-12-6-11(30)14-18(34)20(36)23(42-24(14)17(12)33)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,15-16,19,21-22,25-33,35-38H,7H2,1H3/t8-,13+,15-,16+,19-,21+,22+,25+,26-,27-/m0/s1
Clé InChI
WXBBQBYCUTXTJQ-ULMXTSOFSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3