Principaux documents
PHL86417
Praeruptorin E
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Praeruptorin G
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H28O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H28O7/c1-7-14(4)23(27)30-22-21(29-18(26)12-13(2)3)19-16(31-24(22,5)6)10-8-15-9-11-17(25)28-20(15)19/h7-11,13,21-22H,12H2,1-6H3/b14-7-/t21-,22-/m0/s1
Clé InChI
UFUVJROSOIXJGR-WLISBCLRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable