PHL85843
Rebaudioside O
phyproof® Reference Substance
783,00 $
About This Item
783,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES
O[C@@H]([C@H](O[C@]1([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](CO)O[C@H]2OC([C@]5(C)CCC[C@]6(C)[C@]5([H])CC[C@]7(C8)[C@@]6([H])CC[C@](C8=C)(O[C@]9([H
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable