PHL85760
Nepodin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-Acetyl-1,8-dihydroxy-3-methylnaphthalene, 1-(1,8-Dihydroxy-3-methyl-2-naphthalenyl)ethanone, Dianellidin, Musizine
576,00 $
About This Item
576,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
OC1=C(C(C)=O)C(C)=CC2=CC=CC(O)=C21
InChI
1S/C13H12O3/c1-7-6-9-4-3-5-10(15)12(9)13(16)11(7)8(2)14/h3-6,15-16H,1-2H3
Clé InChI
DMLHPCALHMPJHS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable