Principaux documents
PHL85735
Dihydroavenanthramide D
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]benzoic acid
10 MG
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
741,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)CCc1ccc(cc1)O
InChI
1S/C16H15NO4/c18-12-8-5-11(6-9-12)7-10-15(19)17-14-4-2-1-3-13(14)16(20)21/h1-6,8-9,18H,7,10H2,(H,17,19)(H,20,21)
Clé InChI
DLFOKZQWYFNKCL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Questions
  1. Qual'e' il limite di solubilita di questa sostanza in acqua e negli altri solventi generalmente utilizzati per colture cellulari? e.g. DMSo, etanolo
    1 answer
    1. Dihydroavenanthramide D is not soluble in water. Its solubility in 96% ethanol is up to 50 mg/mL. There is no solubility data available for DMSO.