Principaux documents
PHL85725
Chrysoeriol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′-O-Methylluteolin, 3′-Methoxyapigenin, 4′,5,7-Trihydroxy-3′-methoxyflavone, Luteolin 3′-methyl ether
5 MG
741,00 $
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
741,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
741,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-14-4-8(2-3-10(14)18)13-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-13/h2-7,17-19H,1H3
Clé InChI
SCZVLDHREVKTSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable