Principaux documents
PHL84271
Luteolin 3′-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′-O-β-D-glucuronide, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucuronide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H18O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(cc(c4)O)O)O
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-4-10(24)15-11(25)6-12(31-14(15)5-8)7-1-2-9(23)13(3-7)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Clé InChI
JDOFZOKGCYYUER-ZFORQUDYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3