Principaux documents
PHL84257
Sibiricose A5
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-O-Feruloylsucrose, Arillanin B
10 MG
684,00 $
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
684,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H30O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)OC)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO
InChI
1S/C22H30O14/c1-32-12-6-10(2-4-11(12)26)3-5-15(27)34-20-17(29)14(8-24)35-22(20,9-25)36-21-19(31)18(30)16(28)13(7-23)33-21/h2-6,13-14,16-21,23-26,28-31H,7-9H2,1H3/b5-3+/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
Clé InChI
ZPEADZHVGOCGKH-YQTDNFGYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3