Principaux documents
PHL84178
Grayanotoxin I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Acetylandromedol, Andromedotoxin, Rhodotoxin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H36O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.52
Code UNSPSC :
41116107
Le produit PHL84178 n'est pas disponible actuellement. Contacter notre Service technique
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H36O7/c1-11(23)29-17-12-6-7-13-20(5,27)14-8-15(24)18(2,3)22(14,28)16(25)9-21(13,17)10-19(12,4)26/h12-17,24-28H,6-10H2,1-5H3
Clé InChI
NXCYBYJXCJWMRY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable