Principaux documents
PHL83970
Jaconine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26ClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.86
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1OCC2=CCN3[C@@]2([H])[C@@](OC([C@]([C@@H](C)Cl)(O)C[C@@H](C)[C@]1(C)O)=O)([H])CC3
InChI
1S/C18H26ClNO6/c1-10-8-18(24,11(2)19)16(22)26-13-5-7-20-6-4-12(14(13)20)9-25-15(21)17(10,3)23/h4,10-11,13-14,23-24H,5-9H2,1-3H3
Clé InChI
CKPJPJSVQMEGBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable