Documents
PHL83941
Condurango glycoside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C53H78O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
987.18
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1[C@H](O[C@]2([H])[C@@H](O)[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](OC)C[C@@](O[C@H]3[C@@H](OC)C[C@@](O[C@@H]4CC(CC[C@]5([H])[C@]6([H])[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(O/C=C/C7=CC=CC=C7)=O)[C@@]8(C)[C@]5(O)CC[C@@H]8C(C)=O)[C@]6(C)CC4)([H])O[C@@H]3C)([H])O1
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable