Principaux documents
PHL83940
Condurango glycoside E2
phyproof® Reference Substance
10 MG
988,00 $
988,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
988,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H88O21
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1145.33
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
988,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@](O[C@H]2[C@H](OC)C[C@@](O[C@@H]3[C@@H](C)O[C@@](O[C@H]4[C@@H](OC)C[C@@](O[C@@H]5CC6=CC[C@]([C@](CC[C@@H]7C(C)=O)(O)[C@]7(C)[C@H](C(O/C=C/C8=CC=CC=C8)=O)[C@H]9OC(C)=O)(O)C9[C@@]6(C)CC5)([H])O[C@@H]4C)([H])C[C@@H]3OC)([H])O[C@@H]2C)([H])O[C@H](C
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable