Principaux documents
PHL83511
Iriflophenone 3-C-glucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Iriflophenone 3-C-β-D-glucopyranoside, (3-β-D-Glucopyranosyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Iriflophenone 3-C-β-D-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.36
Beilstein:
5659115
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c(c2O)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C19H20O10/c20-6-11-15(25)17(27)18(28)19(29-11)13-10(23)5-9(22)12(16(13)26)14(24)7-1-3-8(21)4-2-7/h1-5,11,15,17-23,25-28H,6H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
Clé InChI
BZYKNVLTMWYEFA-ZJKJAXBQSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable