Principaux documents
PHL83418
Zerumbone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-tetramethylcycloundeca-2,6,10-trien-1-one, Zerumbone (6CI,7CI)
20 MG
499,00 $
499,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
499,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
499,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
Clé InChI
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
TRAIL-induced apoptosis potentiator; DR4 and DR5 inducer
Zerumbone is a TRAIL-induced apoptosis potentiator. It potentiates TRAIL-induced apoptosis through the up-regulation of DR4 and DR5 expression and the down-regulation of cFLIP. Zerumbone has very little or no cytotoxic effect on the normal human endothelial cells and dermal fibroblasts. Zerumbone is a sesquiterpene isolated from in Zingiber zerumbet Smith (wild ginger).
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable