Principaux documents
PHL82523
2′,6′-Dihydroxy 4′-methoxychalcone
phyproof® Reference Substance
10 MG
684,00 $
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
684,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
684,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O(C)c1cc(c(c(c1)O)C(=O)\C=C\c2ccccc2)O
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-12-9-14(18)16(15(19)10-12)13(17)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,18-19H,1H3/b8-7+
Clé InChI
CUGDOWNTXKLQMD-BQYQJAHWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable