Documents
PHL80967
(+)-Dihydroquinidine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Hydroquinidine, (9S)-10,11-Dihydro-6′-methoxycinchonan-9-ol, Dihydroquinidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.43
Numéro Beilstein :
91441
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
169-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H]1CN2CCC1CC2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
Clé InChI
LJOQGZACKSYWCH-LHHVKLHASA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable